Learn More
Cobalt slug, 6.35mm (0.25in) dia x 12.7mm (0.50in) length, Puratronic™, 99.995% (metals basis)
Codice prodotto. 11389298
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Slug
25 Slugs
5 Slugs
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
pezzi 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11389298 5 Slugs pezzi 5
11399298 1 Slug Pezzo
11309308 25 Slugs pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11389298 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043227.QJ
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-48-4 | Co | 58.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-48-4
Formula molecolare Co
Molecular Weight (g/mol) 58.93
Numero MDL MFCD00010935
InChI Key GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
IUPAC Name cobalt
SMILES [Co]
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt slug
Nota nome 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length
Quantità 5 Slugs
Odore Odorless
Peso ≈3.6g/slug
Forma Slug
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 99.995%
Grado Puratronic