Learn More
Cobalt Sulphate Heptahydrate, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Cobalt Sulphate Heptahydrate |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/Co.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2 |
| Peso formulazione | 280.9589 |