Learn More
Cobalt wire, 2.0mm (0.08in) dia, Puratronic™, 99.995% (metals basis)
Codice prodotto. 11371488
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 cm
10 cm
50 cm
Dimensione della confezione:
10cm
2cm
50cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11371488 2 cm 2cm
11361488 10 cm 10cm
11381488 50 cm 50cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11371488 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010945.BP
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 7440-48-4 | Co | 58.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-48-4
Formula molecolare Co
Molecular Weight (g/mol) 58.93
Numero MDL MFCD00010935
InChI Key GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
IUPAC Name cobalt
SMILES [Co]
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt wire
Nota nome 2.0mm (0.08 in.) dia.
Quantità 2 cm
Odore Odorless
Peso ≈28.0g/m
Forma Wire
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 99.995%
Grado Puratronic