Learn More
Cobaltocene, 98%
Codice prodotto. 10350184 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10350184 10 g Bottiglia in vetro 10g
10025490 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10350184 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 405320100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1277-43-6 | C10H10Co | 189.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1277-43-6
Formula molecolare C10H10Co
Molecular Weight (g/mol) 189.12
Numero MDL MFCD00013749
InChI Key SNBRJOIYNQIWSZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Bis(cyclopentadienyl)cobalt
PubChem CID 24942376
IUPAC Name cobalt(2+);cyclopenta-1,3-diene
SMILES C1C=CC=[C-]1.C1C=CC=[C-]1.[Co+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Cobaltocene
Punto di fusione 173°C
Colore Black
Analisi elementare 97.5% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.,soluble in hydrocarbons
Peso formulazione 189.12
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cobaltocene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.