Learn More
Cobicistat, MedChemExpress
Codice prodotto. 16460357
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16460357 50 mg 50mg
16436717 5 mg 5mg
16414008 10 mg 10mg
16435006 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16460357 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10493
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-09-2026
MedChemExpress Cobicistat is a potent and selective inhibitor of cytochrome P450 3A (CYP3A) enzymes with IC50s of 30-285 nM. Cobicistat is a pharmacokinetic enhancer which increases the overall absorption of several HIV medications.
Cobicistat is a potent and selective inhibitor of cytochrome P450 3A (CYP3A) enzymes with IC50s of 30-285 nM. Cobicistat is a pharmacokinetic enhancer which increases the overall absorption of several HIV medications.
Specifica
Materiale o nome chimico Cobicistat
Forma fisica Solid
CAS 1004316-88-4
Colore Light Yellow
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C40H53N7O5S2
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Sinonimo GS-9350
Informazioni di solubilità DMSO : 250 mg/mL (322.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C(N[C@@H](CCN1CCOCC1)C(N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)CC[C@@H](NC(OCC3=CN=CS3)=O)CC4=CC=CC=C4)=O)=O)CC5=CSC(C(C)C)=N5
Molecular Weight (g/mol) 776.02
Peso formulazione 776.02
Percent Purity 98.05%
Grado Research
Research purposes only