Learn More
Cocamidopropyl Betaine (~30% aqueous solution), TRC
Codice prodotto. 17991415
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17991415 10 g 10g
17990805 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17991415 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC63351310G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86438-79-1
Formula molecolare C19H38N2O3
Molecular Weight (g/mol) 342.52
Sinonimo Cocamidopropyl Betaine
IUPAC Name 2-((3-dodecanamidopropyl)dimethylammonio)acetate
SMILES CCCCCCCCCCCC(NCCC[N+](C)(C)CC([O-])=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico [3-(Dodecanoylamino)propyl](dimethyl)ammonioacetate
Concentrazione ~30%
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C19H38N2O3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-18(22)20-15-13-16-21(2,3)17-19(23)24/h4-17H2,1-3H3,(H-,20,22,23,24)
Peso formulazione 342.29
Concentration or Composition (by Analyte or Components) [3-(Dodecanoylamino)propyl](dimethyl)ammonioacetate ~30%