Learn More
(-)-Coclaurine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30134647
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134647 10 mg 10mg
30009616 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30134647 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC63355010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3422-42-2
Formula molecolare C17H20ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 321.8
Sinonimo 1,2,3,4-Tetrahydro-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-6-methoxy-7-isoquinolinol
IUPAC Name (1S)-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-7-ol;hydrochloride
SMILES COC1=C(C=C2C(=C1)CCN[C@H]2CC3=CC=C(C=C3)O)O.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico (-)-Coclaurine Hydrochloride
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H19NO3.ClH/c1-21-17-9-12-6-7-18-15(14(12)10-16(17)20)8-11-2-4-13(19)5-3-11;/h2-5,9-10,15,18-20H,6-8H2,1H3;1H/t15-;/m0./s1
Peso formulazione 321.1132