Learn More
Hach Lange™ COD Cuvette Test
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 15705 |
| N. di test | 24 |
| Range | 0 to 1000mg/L O2 |
| Metodo test | Dichromate |
| Tipo | COD Cuvette Test |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- CSB/COD/DCO
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
- cancerogenicità Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH208-Contiene dicromato di potassio. Può provocare una reazione allergica.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
- MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid ... %, Mercury(II) sulfate, Silver sulfate, potassium dichromate