Learn More
COD Standard Solution, 1000mg/L, Reagecon™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12800317 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12800317 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12800317 Fornitore Reagecon N. del fornitore COD1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.00€
    129.00€ / 500mL
    Risparmia 14.00€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Verify that correct COD analysis has taken place. COD Standard Solution, 1000mg/L, Reagecon™ is a control and calibration standard that yields a precise COD measurement of 1000ppm. Achieving the anticipated result for the standard improves confidence in the COD readings for a sample.
Chemical oxygen demand (COD) is an important environmental parameter that measures the amount of oxygen that can be consumed by reactions in a measured solution. A COD test determines the amount of oxidizable pollutants in a water sample and helps determine the effect a particular effluent will have on a receiving body.
Specifica
Descrizione COD control and calibration standard
Imballaggio HDPE Bottle
Tracciabilità a NIST Yes
Odore Characteristic
Pressione del vapore 23 hPa
Densità 1.00015g/cm3
Forma fisica Liquid
Concentrazione 1000 mg/L
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Solubilità Miscible with water
Quantità 500 mL