Learn More
COD Standard, 1000mg/L, Hach Lange™
Codice prodotto. 10178134
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
10178134 200 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10178134 Fornitore Hach N. del fornitore 2253929
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Hach Lange COD Standard, 1000mg/L, Quantity: 200mL, Concentration: 1000mg/L, Traceability to NIST: NIST
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 1000 mg/L
Quantità 200 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • COD Standard Solution, 1000 mg/L
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydrogen phthalate, copper sulphate