Learn More
Code Corporation™ Code Reader™ 1100 Barcode Scanner with Stand
Codice prodotto. 17920002 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di collegamento:
Cable
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di collegamento Dimensione della confezione
17920002 Cable Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17920002 Fornitore Code Corporation™ N. del fornitore 176698
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    478.00€
    431.55€ / pezzi 1
    Risparmia 46.45€
    9% Sconto
In stock
Automate your operations with the industrial-grade durability and consumer-grade functionality of the CR1100. Seamless experience with every scan. Includes a stand.
  • Read more types of barcodes with patented dual-field optics
  • Get extra protection to seal out dust and moisture with an IP54 rating
  • Lightweight and compact with rugged design
  • Is customizable for workflow needs with visual, audible and haptic indicators
  • Features a powerful JavaScript platform for complete device control
  • Includes a stand to protect scanner while not in use
Specifica
Altezza (sistema metrico) 63.5 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 63.5 mm
Larghezza (sistema imperiale) 2.5 in.
Profondità (sistema metrico) 19.05 mm
Profondità (sistema imperiale) 0.75 in.
Peso (sistema metrico) 54 g
Peso (sistema imperiale) 1.9 oz
Visualizzazione campo High Density Field: 30° Horizontal by 20° Vertical, Wide Field: 50° Horizontal by 33.5° Vertical
Include CR1100, USB Cable, Stand
Tipo Barcode Scanner
Tipo di collegamento Cable
Memoria dati 1 MB NOR Flash, 16 MB RAM
Alimentazione USB
Risoluzione High Density Field: 960 x 640; Wide Field: 960 x 640
Alternate Part Number CR1100-K201-C500-US3-C286