Learn More
Code Corporation™ Code Reader™ 5200 Barcode Scanner with Age Verification
Sfoglia Tutto Brady ProdottiDescrizione
- Get high-speed, omnidirectional reading of 1D and 2D barcode symbologies
- Features age verification when scanning ID cards
- Quickly read barcodes on mobile device screens
- Compact and adjustable for any reading direction
- Provides user feedback with LED and audible tone
- Features extended read ranges
Specifica
Specifica
| Altezza (sistema metrico) | 139.7 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 5.5 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 76.2 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 3 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 88.9 mm |
| Profondità (sistema imperiale) | 3.5 in. |
| Peso (sistema metrico) | 318 g |
| Peso (sistema imperiale) | 11.2 oz |
| Visualizzazione campo | 51° Horizontal by 39.4° Vertical |
| Include | CR5200, USB Cable |
| Vedi altri risultati |