Learn More
Code Corporation™ Code Reader™ 5200 Barcode Scanner
Codice prodotto. 17973872 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di collegamento:
Cable
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di collegamento Dimensione della confezione
17973872 Cable Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17973872 Fornitore Code Corporation™ N. del fornitore 176695
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    597.00€
    537.91€ / pezzi 1
    Risparmia 59.09€
    9% Sconto
In stock
Seamlessly connect your operations with the CR5200, which reads barcodes in any orientation and offers hands-free operation to expedite workflows.
  • Get high-speed, omnidirectional reading of 1D and 2D barcode symbologies
  • Quickly read barcodes on mobile device screens
  • Compact and adjustable for any reading direction
  • Provides user feedback with LED and audible tone
  • Features extended read ranges
Specifica
Altezza (sistema metrico) 139.7 mm
Altezza (sistema imperiale) 5.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 76.2 mm
Larghezza (sistema imperiale) 3 in.
Profondità (sistema metrico) 88.9 mm
Profondità (sistema imperiale) 3.5 in.
Peso (sistema metrico) 318 g
Peso (sistema imperiale) 11.2 oz
Visualizzazione campo 51° Horizontal by 39.4° Vertical
Include CR5200, USB Cable
Tipo Barcode Scanner
Tipo di collegamento Cable
Memoria dati 1 MB NOR Flash, 16 MB RAM
Alimentazione USB
Risoluzione 1280 x 960
Alternate Part Number CR5210-200-C500-C286