Learn More
Coelenterazine, native, Aequorea sp., Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15438339
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15438339 10 mg 10mg
15428339 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15438339 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J66823.MA
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 55779-48-1 | Molecular Formula: C26H21N3O3 | Molecular Weight: 423.472 g/mol
A sensitive and specific chemiluminescence probe of the superoxide anion
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 55779-48-1
Formula molecolare C26H21N3O3
Molecular Weight (g/mol) 423.472
Numero MDL MFCD00467176
InChI Key YHIPILPTUVMWQT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo coelenterazine, oplophorus luciferin, unii-3o1cb88rrd, clzn, coelenterate luciferin, coelenterazine, native, 3o1cb88rrd, 8-benzyl-2-4-hydroxybenzyl-6-4-hydroxyphenyl imidazo 1,2-a pyrazin-3 7h-one, 2-p-hydroxybenzyl-6-p-hydroxyphenyl-8-benzylimidazo 1,2-a pyrazin-3-7h-one, 3,2-dihydro-2-p-hydroxybenzyl-6-p-hydroxyphenyl-8-benzylimidazolo 1,2-a pyrazin-3-one
PubChem CID 2830
ChEBI CHEBI:2311
IUPAC Name 8-benzyl-6-(4-hydroxyphenyl)-2-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-7H-imidazo[1,2-a]pyrazin-3-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC2=C3N=C(C(=O)N3C=C(N2)C4=CC=C(C=C4)O)CC5=CC=C(C=C5)O
Specifica
Materiale o nome chimico Coelenterazine
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 10 mg
Sensibilità Light and moisture sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in methanol or ethanol
Peso formulazione 423.46
Forma fisica Solid