Learn More
Coelenterazine, native, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Coelenterazine, native |
| CAS | 55779-48-1 |
| Formula molecolare | C26 H21 N3 O3 |
| Quantità | 1 mg |
| Sinonimo | Coelenterazine |
| InChI Formula | InChI=1S/C26H21N3O3/c30-20-10-6-18(7-11-20)15-23-26(32)29-16-24(19-8-12-21(31)13-9-19)27-22(25(29)28-23)14-17-4-2-1-3-5-17/h1-13,16,27,30-31H,14-15H2 |
| SMILES | Oc1ccc(CC2=NC3=C(Cc4ccccc4)NC(=CN3C2=O)c5ccc(O)cc5)cc1 |
| IUPAC Name | 8-benzyl-6-(4-hydroxyphenyl)-2-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-7H-imidazo[1,2-a]pyrazin-3-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 423.46 |
| Peso formulazione | 423.1583 |