Learn More
Coenzyme A Trilithium Salt Dihydrate, 96%, Fisher BioReagents
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Coenzyme A |
| Colore | White |
| Intervallo percentuale saggio | ≥96 % |
| Imballaggio | Amber Glass |
| Quantità | 1 g |
| Percent Purity | 96% min. |
| Forma fisica | Powder or Solid |