Learn More
Coenzyme A Trilithium Salt Dihydrate, 96%, Fisher BioReagents
Marca:  Fisher Bioreagents BP2510-250
Dettagli aggiuntivi : CAS : 18439-24-2 Peso : 0.06000kg
Quantità 250mg
Imballaggio Amber Glass
Codice prodotto. 10032804
  • 534.54€ / 250mg
Spedizione stimata: 21-09-2021
Identificatori chimici
18439-24-2
785.329
coenzyme a, trilithium salt
trilithium;[5-(6-aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-2-[[[[3-hydroxy-2,2-dimethyl-4-oxo-4-[[3-oxo-3-(2-sulfanylethylamino)propyl]amino]butoxy]-oxidophosphoryl]oxy-oxidophosphoryl]oxymethyl]oxolan-3-yl] hydrogen phosphate
C21H33Li3N7O16P3S
QSCBPHBAFBVXRK-UHFFFAOYSA-K
53442190
[Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)[O-])C(C(=O)NCCC(=O)NCCS)O
Specifica
Coenzyme A
Amber Glass
250mg
≥96 %
coenzyme a, trilithium salt
[Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)[O-])C(C(=O)NCCC(=O)NCCS)O
785.329
Powder/Solid
Pass Test
White
18439-24-2
C21H33Li3N7O16P3S
QSCBPHBAFBVXRK-UHFFFAOYSA-K
trilithium;[5-(6-aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-2-[[[[3-hydroxy-2,2-dimethyl-4-oxo-4-[[3-oxo-3-(2-sulfanylethylamino)propyl]amino]butoxy]-oxidophosphoryl]oxy-oxidophosphoryl]oxymethyl]oxolan-3-yl] hydrogen phosphate
53442190
96% min.
Videos
SDS Documenti
Certificati