Learn More
Coenzyme A Trilithium Salt Dihydrate ≥96%, White Crystalline Powder, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11477540 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
250mg
25mg
500mg
50mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11477540 10 mg 10mg
11487540 25 mg 25mg
11497540 50 mg 50mg
11407550 100 mg 100mg
11417550 250 mg 250mg
11427550 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11477540 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210049310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.35€
    65.10€ / 10mg
    Risparmia 3.25€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Chemical Identifiers
CAS 18439-24-2
Formula molecolare C21H33Li3N7O16P3S
Molecular Weight (g/mol) 785.329
Numero MDL MFCD00075848
InChI Key QSCBPHBAFBVXRK-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo coenzyme a, trilithium salt
PubChem CID 53442190
IUPAC Name trilithium;[5-(6-aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-2-[[[[3-hydroxy-2,2-dimethyl-4-oxo-4-[[3-oxo-3-(2-sulfanylethylamino)propyl]amino]butoxy]-oxidophosphoryl]oxy-oxidophosphoryl]oxymethyl]oxolan-3-yl] hydrogen phosphate
SMILES [Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)[O-])C(C(=O)NCCC(=O)NCCS)O
Specifications
Materiale o nome chimico Coenzyme A Trilithium Salt Dihydrate >96%
Colore White
Intervallo percentuale saggio ≥96%
Quantità 10 mg
Peso formulazione 821.4
Forma fisica Crystalline Powder