Learn More
Coenzyme A Trilithium Salt Dihydrate
Codice prodotto. 15895108 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100mg
1g
250mg
500mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15895108 1 g Plastic bottle 1g
15845268 100 mg Plastic bottle 100mg
15855268 250 mg Plastic bottle 250mg
15865268 500 mg Plastic bottle 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15895108 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J13785.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 18439-24-2 | C21H33Li3N7O16P3S | 785.329 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18439-24-2
Formula molecolare C21H33Li3N7O16P3S
Molecular Weight (g/mol) 785.329
Numero MDL MFCD00075848
InChI Key QSCBPHBAFBVXRK-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo coenzyme a, trilithium salt
PubChem CID 53442190
IUPAC Name trilithium;[5-(6-aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-2-[[[[3-hydroxy-2,2-dimethyl-4-oxo-4-[[3-oxo-3-(2-sulfanylethylamino)propyl]amino]butoxy]-oxidophosphoryl]oxy-oxidophosphoryl]oxymethyl]oxolan-3-yl] hydrogen phosphate
SMILES [Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)[O-])C(C(=O)NCCC(=O)NCCS)O
Specifica
Materiale o nome chimico Coenzyme A trilithium salt dihydrate
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 821.36
Forma fisica Crystalline Powder