Specifica
| Materiale o nome chimico | Coenzyme Q10 |
| Punto di fusione | 49.0°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (HPLC) |
| Quantità | 5 g |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and ethanol |
| IUPAC Name | 2-[(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E,30E,34E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-decamethyltetraconta-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-decaen-1-yl]-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione |
| Peso formulazione | 863.37 |
| Percent Purity | 98% |