Learn More
Cofilin Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 1G6A2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | Cofilin |
---|---|
Clone | 1G6A2 |
Concentrazione | 0.81 mg/mL |
Applicazioni | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16897585
|
Proteintech
66057-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16887585
|
Proteintech
66057-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Cofilin binds to F-actin and exhibits pH-sensitive F-actin depolymerizing activity. Regulates actin cytoskeleton dynamics. Important for normal progress through mitosis and normal cytokinesis. Plays a role in the regulation of cell morphology and cytoskeletal organization (By similarity). Required for the up-regulation of atypical chemokine receptor ACKR2 from endosomal compartment to cell membrane, increasing its efficiency in chemokine uptake and degradation. Required for neural tube morphogenesis and neural crest cell migration (By similarity).Specifica
Cofilin | |
0.81 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
18 kDa phosphoprotein, CFL, CFL1, Cofilin, Cofilin 1, cofilin 1 (non muscle), Cofilin, non muscle isoform, p18 | |
Cfl1 | |
IgG2a | |
Protein A | |
Antibody |
1G6A2 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Mouse, Rat | |
P18760, P23528, P45592 | |
1072, 12631, 29271 | |
Cofilin Fusion Protein Ag18044 | |
Primary | |
-20°C | |
CFL1 |