Descrizione
COG4 Polyclonal specifically detects COG4 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Specifica
Specifica
| Antigene | COG4 |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Concentrazione | 0.5 mg/ml |
| Coniugato | Unconjugated |
| Diluizione | Western Blot 1.0 ug/ml |
| Formulazione | PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide |
| N. accesso geni | Q9H9E3 |
| Alias gene | CDG2J, COD1complexed with Dor1p, COG complex subunit 4, component of oligomeric golgi complex 4DKFZp586E1519, conserved oligomeric Golgi complex protein 4, conserved oligomeric Golgi complex subunit 4, DKFZP586E1519 |
| Simboli geni | COG4 |
| Vedi altri risultati |