Learn More
MedChemExpress Coixol
Codice prodotto. 16449208
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16449208 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16449208 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0936
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Coixol (6-Methoxy-2-benzoxazolinone;6-MBOA) is a polyphenol extracted from coix (Coix lachryma-jobi L.var.ma-yuen Stapf) with antimicrobial and antitumor activities.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 165.15 g/mol
Shipping Condition Room temperature
CAS 532-91-2
Product Type Natural Products
Purezza 98.78%
Solubilità DMSO : 100 mg/mL (605.51 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo 6-Methoxy-2-benzoxazolinone∣ 6-MBOA
Bersaglio Bacterial