Learn More
MedChemExpress Coixol
Codice prodotto. 16451618
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16451618 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16451618 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0936
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
MedChemExpress Coixol (6-Methoxy-2-benzoxazolinone;6-MBOA) is a polyphenol extracted from coix (Coix lachryma-jobi L.var.ma-yuen Stapf) with antimicrobial and antitumor activities.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 165.15 g/mol
Shipping Condition Room temperature
CAS 532-91-2
Product Type Natural Products
Purezza 98.78%
Solubilità DMSO : 100 mg/mL (605.51 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo 6-Methoxy-2-benzoxazolinone∣ 6-MBOA
Bersaglio Bacterial
Quantità 5 mg