Learn More
Colchicine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16461226
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
200mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16461226 200 mg 200mg
16431816 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16461226 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY16569
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
MedChemExpress Colchicine is a tubulin inhibitor and a microtubule disrupting agent. Colchicine inhibits microtubule polymerization with an IC50 of 3 nM. Colchicine is also a competitive antagonist of the α3 glycine receptors (GlyRs).
Colchicine is a tubulin inhibitor and a microtubule disrupting agent. Colchicine inhibits microtubule polymerization with an IC50 of 3 nM. Colchicine is also a competitive antagonist of the α3 glycine receptors (GlyRs).
Specifica
Materiale o nome chimico Colchicine
CAS 64-86-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H25NO6
Quantità 200 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 48 mg/mL (120.17 mM) ∣H2O : ≥ 33.33 mg/mL (83.44 mM)
SMILES CC(N[C@H](C1=C2)CCC3=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C3C1=CC=C(OC)C2=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 399.44
Peso formulazione 399.44
Percent Purity 98.62%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only