Learn More
Colchicine, Mikromol™
Codice prodotto. 18082100
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18082100 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18082100 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1083.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Colchicine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Colchicine
CAS 64-86-8
Nomi componenti o analita Colchicine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C22 H25 N O6
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Colchicine, Thiocolchicoside Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C22H25NO6/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-19(27-3)21(28-4)22(29-5)20(13)14-7-9-18(26-2)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1
SMILES COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(OC)c(OC)c(OC)c23)NC(=O)C
IUPAC Name N-[(7S)-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxo-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalen-7-yl]acetamide
Molecular Weight (g/mol) 399.44
Quantità 100 mg
Peso formulazione 399.1682 g/mol