Learn More
Fryka™ Cold Box
Click to view available options
Gamma di temperatura:
Da –50 a –10 °C
Da –85 a –50 °C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Cost-effective
- Environmentally friendly
- Reliable
- Compact
- Quiet
- Available in different capacities and temperature ranges
Specifica
Specifica
| Tipo | Vano refrigerato |
| Capacità (sistema metrico) | 35 l |
| Gamma di temperatura | Da –85 a –50 °C |
| Dimensioni interne (L x P x A) | 300 x 425 x 280 mm |
| Profondità (sistema metrico) esterno | 765 mm |
| Depth (Metric) Interior | 300 mm |
| Altezza (sistema metrico) esterno | 540 mm |
| Altezza (sistema metrico) interno | 280 mm |
| Larghezza (sistema metrico) parte esterna | 580 mm |
| Larghezza (sistema metrico) interno | 425 mm |
| Vedi altri risultati |