Learn More
Fryka™ Cold Box
Codice prodotto. 10630366
Cambia vista
Click to view available options
Gamma di temperatura:
Da –50 a –10 °C
Da –85 a –50 °C
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Gamma di temperatura unitSize
10630366 Da –50 a –10 °C Pezzo
10097101 Da –85 a –50 °C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10630366 Fornitore Fryka™ N. del fornitore 050B3550
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Reliable, compact, and quiet cold box designed as a desktop appliance. Fryka™ Cold Box facilitate decentralized storage of chilled items.
  • Cost-effective
  • Environmentally friendly
  • Reliable
  • Compact
  • Quiet
  • Available in different capacities and temperature ranges
Specifica
Tipo Vano refrigerato
Capacità (sistema metrico) 35 l
Gamma di temperatura Da –50 a –10 °C
Dimensioni interne (L x P x A) 300 x 425 x 280 mm
Profondità (sistema metrico) esterno 765 mm
Depth (Metric) Interior 300 mm
Altezza (sistema metrico) esterno 540 mm
Altezza (sistema metrico) interno 280 mm
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 580 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 425 mm
Tensione del sistema di refrigerazione 230 V
Tensione 230 V
Requisiti elettrici 230 V
Frequenza 50 Hz
Peso (sistema metrico) 65 kg