Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ KL 2500 LED Cold Light Source
Codice prodotto. 13450260 Sfoglia Tutto Schott Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di lampadina:
Multiple LEDs
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di lampadina Dimensione della confezione
13450260 Multiple LEDs Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13450260 Fornitore SCHOTT AG Lighting and Imaging™ N. del fornitore 250400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1500.00€
    1290.00€ / pezzi 1
    Risparmia 210.00€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
The KL 2500 LED is an advanced cold light source with an LED light engine. With the high light output and a wide range of special features, it’s ideal for customers with specialist requirements.
  • 1100 Lm lightflux.
  • Patented white light engine.
  • Slim ergonomical design.
  • Continuous dimming from 0 to 100%.
  • Extra-fine dimming option, down to 0.1% steps.
  • USB Connectivity.
  • Two-position filter slider.
  • Low-noise fan.
  • Wide range power supply.
  • Country specific power cord must be ordered separately.
  • Fiber optic flexible or gooseneck light guides or ringlights or lightlines need to be ordered separately.
Specifica
Tipo Fiber Optic Cold Light Source
Tipo di lampadina Multiple LEDs
Certificazione/Conformità CE Certified, B EMC-Class
Dimensioni (L x P x A) 114 x 231 x 137 mm
Da utilizzare con (applicazione) Stereo Microscopy Illumination
Da utilizzare con (apparecchiatura) SCHOTT Fiber Optic Flexible Lightguides, Goosenecks, Lightlines or Ringlights with active lightguide diameter of max. 9 mm
Frequenza 47/63 Hz
Altezza (sistema imperiale) 5.4 in.
Altezza (sistema metrico) 137 mm
Include Power Supply without Power Cord
Durata utile della lampada 50,000 Hr.
Lunghezza (sistema imperiale) 4.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 114 mm
Tipo di illuminazione LED
Intervallo (lux) 1100 Lm
Tensione 90/264 V
Larghezza (sistema imperiale) 9.1 in.
Larghezza (sistema metrico) 231 mm