Learn More
Virkon™ Cold Liquid Sterilization
Codice prodotto. 15196603
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
12 Pk.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
15196603 12 Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15196603 Fornitore Virkon™ N. del fornitore 332003
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-01-2027
Top level disinfectant of invasive medical devices and instruments
  • Invasive medical equipment sterilant
  • Ideal for fibre optic instruments and probes
  • The best top level disinfectant of invasive medical devices and instruments such as: fibre optical instruments; surgical probes, etc.
Specifica
Product Type Cold Liquid Sterilization
Color-coded No
Forma Powder
Scent Regular Scent
Sterilità Sterile
Quantità 12 Pk.
Peso (sistema metrico) 162 g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Perasafe Sterilant / Disinfectant 16.2g Sachet
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele autoreattive Tipo E e F
Indicazioni di pericolo
  • H242-Rischio d'incendio per riscaldamento.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403-Conservare in luogo ben ventilato.
  • P420-Conservare lontano da altri materiali.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: disodium carbonate,compound with hydrogen peroxide, citricacid, sodium carbonate