Learn More
KGW Isotherm™ Bottiglia di intercettazione vapori
Codice prodotto. 10264892
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
KF 29-GL
KF 29-GL-A
KFL 29-GL
KFL 29-GL-A
Include:
12C Dewar
12C Dewar, Spout
18C Dewar
250 ml condensato, 2000 ml refrigerante, filettatura di vetro GL18 con politetrafluoroetilene
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Include Dimensione della confezione
10264892 KF 29-GL-A 12C Dewar, Spout Pezzo
10475602 KFL 29-GL-A 250 ml condensato, 2000 ml refrigerante, filettatura di vetro GL18 con politetrafluoroetilene Pezzo
10202022 KF 29-GL 12C Dewar Pezzo
10789444 KFL 29-GL 18C Dewar Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10264892 Fornitore KGW Isotherm™ N. del fornitore 17372
Power Your Renewable Energy Research
Usa il codice promozionale 28029
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Specifica
Capacità (sistema metrico) 150 mL (Condensate), 1 L (Coolant)
Include 12C Dewar, Spout
Quantità 1 Pack
Tipo Cold Trap (Short)
Modello KF 29-GL-A
Tipo di collegamento Glass Thread GL18 with Olive