Learn More
KGW Isotherm™ Bottiglia di intercettazione vapori
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL (Condensate), 2 L (Coolant) |
| Include | 250 ml condensato, 2000 ml refrigerante, filettatura di vetro GL18 con politetrafluoroetilene |
| Quantità | Confezione da 1 |
| Tipo | Bottiglia di intercettazione vapori |
| Modello | KFL 29-GL-A |
| Tipo di collegamento | Glass Thread GL18 with Olive |