Learn More
KGW Isotherm™ Bottiglia di intercettazione vapori
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL (Condensate), 2 L (Coolant) |
| Include | 18C Dewar |
| Quantità | 1 Pack |
| Tipo | Cold Trap (Long) |
| Modello | KFL 29-GL |
| Tipo di collegamento | Glass Thread GL18 with Olive |