Learn More
CPC™ HFC35 Polysuflone Hose Barb Coupling Bodies
Free floating
Marca:  CPC™ 17835
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02000kg
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 11927995
Quantità Prezzo
1 58.00€ / Pezzo
10 50.18€ / Pezzo
Spedizione stimata
04-05-2021
Aggiungi al carrello
Specifica
Polysuflone
In-line coupling; Free floating; EPDM seal options; Vacuum to 125 psi, 8.6 bar; Valve Spring: 316 Stainless Steel
1/2 in.