Learn More
CPC™ MPX Series Sanitary Coupling Insert
Specifica
Specifica
| Colore | Amber |
| Materiale | Polysulfone, USP Class VI, ADCF |
| Tipo | Coupling Insert |
| Finitura | Natural |
| Montaggio | Free floating |
| Pressione | Up to 60 psi, 4.1 bar |
| Quantità | Pk. of 25 |
| Metodo di sterilizzazione | Gamma sterilized |
| Temperatura (sistema imperiale) max | 300°F |
| Temperature (English) Min | -40°F |
| Mehr anzeigen |