Descrizione
Use this conductivity solution for accurate test results in the field or lab. OaktonTM Conductivity Solutions have KCl, NaCl and 442 conversions printed on the bottle for ease of use.
- Features temperature corrections printed on the bottle
- Certified values listed in the tables and are referenced to 25°C
- Certificates of analysis available separately
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cole-Parmer Conductivity Standards |
| Imballaggio | Bottle |
| Conducibilità | 0.447 mS (447 μS) |
| Tecnica | Calibration of Conductivity Instrument |
| Colore | Clear |
| pH | 4.7 to 7.8 |
| Punti di ebollizione | 100°C (212°F) |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Conductivity Meter |
| Solubilità | Soluble |
| Tipo di soluzione | Conductivity Standard |
| Vedi altri risultati |