Learn More
Standard e
Codice prodotto. 11870120 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Conducibilità:
0.023 mS (23 μS)
0.447 mS (447 μS)
1.413 mS (1413 μS)
1.5 mS (1500 μS)
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Conducibilità Dimensione della confezione
11870120 0.023 mS (23 μS) Pezzo
11750049 0.447 mS (447 μS) Pezzo
11754959 1.413 mS (1413 μS) Pezzo
11765509 1.5 mS (1500 μS) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11870120 Fornitore Cole Parmer N. del fornitore 0065323
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Use this conductivity solution for accurate test results in the field or lab. Oakton™ Conductivity Solutions have KCl, NaCl and 442 conversions printed on the bottle for ease of use.
Use this conductivity solution for accurate test results in the field or lab. OaktonTM Conductivity Solutions have KCl, NaCl and 442 conversions printed on the bottle for ease of use.
  • Features temperature corrections printed on the bottle
  • Certified values listed in the tables and are referenced to 25°C
  • Certificates of analysis available separately
Specifica
Materiale o nome chimico Cole-Parmer Conductivity Standards
Imballaggio Bottle
Conducibilità 0.023 mS (23 μS)
Tecnica Calibration of Conductivity Instrument
Colore Clear
pH 4.7 to 7.8
Punti di ebollizione 100°C (212°F)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Conductivity Meter
Solubilità Soluble
Tipo di soluzione Conductivity Standard
Tipo Standard e
Quantità 500 ml