Learn More
Masterflex™ Tubo di precisione in silicone polimerizzato al platino Masterflex™ L/S™
Codice prodotto. 10294882 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
13
14
16
18
25
Dimensione della confezione:
7.60m
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni dei tubi Dimensione della confezione
10294882 16 7.60m
11845181 13 Pezzo
11815171 14 Pezzo
11835171 18 7.60m
13214503 25 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10294882 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 9641016
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Ensure optimal performance from your Masterflex™ pump with this silicone pump tubing. Masterflex™ L/S™ Platinum-Cured Silicone Precision Tubing provides accurate, repeatable flow. Ideal for Pharmaceutical, biotech, peristaltic pumping and food applications.
I tubi per pompa Masterflex™ L/S™ vengono realizzati in conformità alle tolleranze estremamente rigorose che caratterizzano le nostre teste pompanti L/S™, per garantire un flusso preciso e ripetibile e una lunga durata del tubo. Il nostro tubo per pompa viene testato e ispezionato visivamente in fabbrica per garantire le migliori prestazioni della pompa peristaltica.
  • Minor quantità di potenziali rilasciabili
  • Eccellente biocompatibilità
  • Odorless and nontoxic, with no taste imparted to transported fluids
  • Resistant to fungus growth, weather, ozone, corona and radiation
  •  
  • Excellent heat resistance, low compression set, odorless, nontoxic
  • Semitrasparente
Order Info
Sold in 7.6m (25 ft.) lengths
Specifica
Certificazione/Conformità USP Class VIFDA 21 CFR 177.2600 Exceeds 3A sanitary standards European Pharmacopoeia (EP)
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Diametro (sistema imperiale) interno 3/25 in.
Diametro (sistema metrico) interno 3.1 mm
Materiale Silicone
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.62 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 16 mm
Overall Length (English) 25 ft.
Overall Length (Metric) 760 cm
Da utilizzare con (applicazione) Industria farmaceutica, biotecnologie, pompaggio peristaltico e applicazioni alimentari
Min. Operating Temperature (English) °
Min. Operating Temperature (Metric) °
Dimensioni dei tubi 16
Portata 0.8 to 480mL/min.
Flessibile flangiato 0.12 in.
Metodo di sterilizzazione Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
Altezza (sistema metrico) 8.8 m Water
Altezza (sistema imperiale) 29 ft. Water
Permeabilità del gas CO2: 25,147, O2: 4715, N2: 2284
Colore Semitrasparente
Max. Operating Temperature (English) °
Max. Operating Temperature (Metric) °
Product Type Tubo per pompa