Learn More
Masterflex™ Male Luer Fitting with Lock Ring
Codice prodotto. 15164542
Cambia vista
Click to view available options
Quantità confezione:
25 Pack
Dimensione della confezione:
pezzi 25
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità confezione unitSize
15164542 25 Pack pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15164542 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 4551806
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these luer fittings for a variety of applications, including syringes or small tubing. ™
Manufactured in compliance with ISO 594-1 standards, these fittings are cleaned, inspected and fully traceable. All parts meet tight dimensional tolerances for increased reliability and process purity.
Specifica
Diametro (sistema imperiale) interno 5/32 in.
Quantità confezione 25 Pack