Learn More
Abcam Collagen I, Native Bovine, Full Length, FITC, 1 mg
Description
- Protein Type: Native
- Source: Cow (Bovine)
- Conjugation: FITC
- Form: Lyophilized; Constituents: 100% Tris buffered saline
- Storage Conditions: Store at -20°C
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifications
Specifications
| Tampone | Tris buffered saline |
| Concentrazione | 5 mg/mL |
| Content And Storage | Store at -20°C. |
| Forma | Lyophilized |
| Label or Dye | FITC |
| Shipping Condition | Blue Ice |
| Target Molecule | Collagen I (Bovine) |
| Metodo di rilevamento | Fluorescence |
| Formulazione | Lyophilized from 100% Tris buffered saline |
| Quantità | 1 mg |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?