Learn More
Novus Biologicals™ Collagen I Native Protein
Codice prodotto. 18667346 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.5 mg
Dimensione della confezione:
0.50mg
Codice prodotto. 18667346
Marca: Novus Biologicals™ NBP262423
Native Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 1 mg/mL
Da utilizzare con (applicazione) ELISA
Formulazione 0.5 M acetic acid
ID gene (immissione) 1277
Peso molecolare MolecularWeight-theroretical: 300 kDa
Quantità 0.5 mg
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Alias gene Alpha-1 type I collagen, alpha1(I) procollagen, CAFYD, COL1A1, Collagen 1, collagen alpha 1 chain type I, collagen alpha-1(I) chain, collagen alpha-1(I) chain preproprotein, collagen of skin, tendon and bone, alpha-1 chain, collagen, type I, alpha 1, EDSARTH1, EDSC, OI1, OI2, OI3, OI4, pro-alpha-1 collagen type 1, type I proalpha 1, Type I Procollagen Alpha 1 Chain
Simbolo del gene COL1A1
Research Category Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Signal Transduction, Stem Cells
Purity or Quality Grade >90%, by SDS-PAGE
Proteine Collagen I