missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Collagen III alpha 1/COL3A1 Antibody (1E7-D7/Col3), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30148203
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30148203 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30148203 Fornitore Novus Biologicals (Bio-Techne) N. del fornitore NBP105119CL1

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

Collagen III alpha 1/COL3A1 Monoclonal antibody specifically detects Collagen III alpha 1/COL3A1 in Canine,Human,Kangaroo,Mouse,Rabbit,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunohistochemistry (Frozen),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Collagen III alpha 1/COL3A1
Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Classificazione Monoclonal
Clone 1E7-D7/Col3
Coniugato CoraFluor 1
Formulazione PBS
Alias gene alpha1 (III) collagen, alpha-1 type III collagen, COL3A1, Collagen 3, collagen alpha-1(III) chain, collagen, fetal, collagen, type III, alpha 1, Collagen-3, Collagen-III, collagenIII, EDS4A, EDSVASC, Ehlers-Danlos syndrome type IV, autosomal dominant, FLJ34534, PMGEDSV
Specie ospite Mouse
Immunogeno This Collagen III alpha 1/COL3A1 Antibody (1E7-D7/Col3) was developed against acid-digested pepsin soluble human type III collagen
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, Cell Biology, Extracellular Matrix
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 1281
Target Species Canine, Human, Kangaroo, Mouse, Rabbit
Content And Storage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Forma Purified
Isotype IgG1 κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.