Learn More
Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Multi 96 PP Reservoir Collection Vessels, 12 x 8-well Strips
Codice prodotto. 10610162 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10610162 10 Pk. pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10610162 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 738652
Spedizione stimata: 23-12-2026
The Reservoir Collection Vessels are used as refills for the CHROMABOND™ Multi 96 Collection Rack for the Multi 96 Vacuum Manifold in solid phase extraction (SPE).
  • Accessory 12 x 8-well strip refills
  • For Multi 96 collection rack
  • Polypropylene
Specifica
Include 12 x 8-well Roller Strips
Capacità (sistema metrico) 1.0 mL (each tube)
Da utilizzare con (applicazione) Solid phase extraction vacuum manifold Multi 96
Materiale Polypropylene
Quantità 10 Pk.
Product Type Collecting Vessel