Learn More
SymLine Raccoglitore, V2.0, 3/4-fold
Codice prodotto. 17148698
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
SymLine System
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
17148698 SymLine System Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17148698 Fornitore SymLine N. del fornitore 306509
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    254.00€
    232.44€ / pezzi 1
    Risparmia 21.56€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 10-12-2026
Questo collettore di spurgo ti permette di installare fino a quattro SafetyCap sulla tua bombola di spurgo.
  • Utilizzando un raccoglitore 4 in 1, si possono collegare fino a 4 tappi per rifiuti di sicurezza contemporaneamente a un solo punto di collegamento del sistema di tubature
  • Specifica
    Da utilizzare con (applicazione) Sistema di smaltimento dei rifiuti
    Descrizione Collettore, V2.0, universale a 3/4 vie incl. tappo cieco per connessione HPLC, da 1 x GL45 (f) a 4 x GL45 (m), PE-HD elettrostatico conduttivo
    Da utilizzare con (apparecchiatura) SymLine System
    Tipo Safety Waste Cap
    Canali dei solventi 4
    Materiale HDPE, conduttivo elettrostatico
    Include Universale 3/4 vie incl. tappo cieco per collegamento HPLC, da 1 x GL45 (f) a 4 x GL45 (m)
    Dimensioni filo GL45