missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Collectrin/TMEM27 Antibody [HRP], Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30042701
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30042701 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30042701 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP330745H

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Collectrin/TMEM27 Polyclonal antibody specifically detects Collectrin/TMEM27 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Collectrin/TMEM27
Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato HRP
Formulazione PBS
Alias gene collectrin, kidney-specific membrane protein, NX-17, transmembrane protein 27NX170610008J07Rik
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Collectrin/TMEM27 (RefSeq#: NP_065716.1; Met1-Pro141)
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Amino Acids Drugs and other small molecules, Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 57393
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.