Learn More
Interscience Scan 1200 Automatic Colony Counter
Descrizione
HD automatic colony counter & inhibition zone reader, delivered with software.
- Counting on Petri dishes (55 - 90 mm)
- Spiral™ plating
- Color detection: 7 colors on the same dish
- Inhibition zone measurement
- Counting on PetriFilmTM, RIDATM Count, Compact DryTM, filtration membrane
Specifica
Specifica
| Product Type | Colony Counter (Automatic) |
| Descrizione | Scan 1200 is an HD automatic colony counter. It adapts itself to all media and counts in 1 click all colonies even the smallest ones. It ensures accuracy and excellent reproducibility. Images and results are saved automatically. Scan 1200 is also an inhibition zone reader. Diameter of round Petri Dishes : dia. 55, 65 and 90mm |
| Dimensioni cella | Minimum size of detected colony: 0.05 mm |
| Colore | Gray |
| Metodo di rilevamento | Counting: automatic with manual control (Counting on surface, Spiral, circle mode plated Petri dishes, Counting on chromogenic agar, PetriFilmTM, MC-media PadsTM, Compact DryTM, Easy PlateTM, filtration membranes, Inhibition zone reader) |
| Ingrandimento | HD CCD color camera,HD japanese lens, Zoom x 28, Resolution: 1.2 megapixels |
| Materiale | Stainless Steel |
| Memoria | Data export to PDF report, jpg, png and bmp images, ExcelTM recountable session |
| Modello | Scan 1200 |
| Stile uscita | USB |
| Vedi altri risultati |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?