Learn More
Soluzione tampone pH 10.00, con codice colore blu
BIOPHARMA
Use color coded pH buffers for ease of use. Reagecon™ Color Coded pH Buffer Solutions Tested at 20°C are certified and NIST traceable.
24.75€ - 35.50€
Specifica
Forma fisica Liquid
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
11486424
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Reagecon
11005C
500 mL Blue
24.75€
500mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12808861
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Reagecon
10405C
500 mL Red
32.30€
500mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12201473
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Reagecon
10705C
500 mL Yellow
35.50€
500mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Colored pH Buffer Solutions
  • Tested at 20°C 
  • Certified by Reagecon’s ISO/IEC 17025 AccreditedTest Method
  • NIST traceable
  • Presented in various pack sizes
Specifica
Specifica
Liquid
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • BUFFER SOLUTION pH 10.00 ± 0.01 @ 20°C
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Boric Acid, DisodiumSalt