Learn More
Shamrock™ Color Coded Multi-Purpose Labeling Tape, 0.50 in. (12.7 mm) Roll
Codice prodotto. 11725483
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Aqua
Arancione
Assortiti
Bianco
Blue
Chartreuse
Copper
Giallo
Lime Green
Marrone scuro
Pink
Rosso
Verde
Viola
Larghezza (sistema metrico):
12.7 mm
13 mm
Dimensione della confezione:
12m
pezzi 24
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11725483 Rosso 13 mm 12m
11724794 Giallo 13 mm 12m
11794804 Verde 13 mm 12m
11745483 Blue 13 mm 12m
11720075 Viola 13 mm 12m
11794784 Bianco 13 mm 12m
11735483 Arancione 13 mm 12m
11755483 Pink 13 mm 12m
11827193 Copper 12.7 mm 12m
11867193 Chartreuse 12.7 mm 12m
11740075 Marrone scuro 12.7 mm 12m
12310190 Assortiti 12.7 mm pezzi 24
11847193 Lime Green 12.7 mm 12m
11857193 Aqua 12.7 mm 12m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 11725483 Proveedor Shamrock™ N.º de proveedor ST124
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.20€
    7.31€ / 12m
    Risparmia 10.89€
    59% Sconto
Ver todas las promociones
In stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
One-sided tape used primarily in laboratories and similar environments for labeling purposes. The 0.50 x 500 in. (12.7 mm x 12.7 m) roll is available in a variety of colors, allowing it to be used as part of a color-coding system. Designed to be removable and versatile for various labeling needs.
  • Resistant to water, oil and acid
  • Temperature range of -20 to +121°C
  • For autoclave, freezer, refrigerator and oven
  • Universal marking with ballpoint pen, paper pencil and felt marker
Especificaciones
Autoclavabile
Tipo di adesivo Rimovibile
Colore Rosso
Product Type Nastri per etichettatura
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per pennarello universale, matita e pennarello a feltro
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per autoclave, congelatore, frigorifero e forno
Quantità 1 Ea.
Temperature Range (Metric) Da -20 a 121°C
Dimensioni (L x P) 500 x 0.50 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 500 in.
Lunghezza (sistema metrico) 12 m
Larghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 13 mm
Diametro (sistema imperiale) 1 in. (Core)
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.