Learn More
Shamrock™ Nastro per etichettatura multifunzione da 7,62 cm dotato di codice colore
Offered in a number of colors to fit your needs. Shamrock™ Color Coded Multi-Purpose 3 Inch Labeling Tape offers multiple opportunities for color coding in the laboratory - test, physician or department.
20.35€ - 55.95€
Specifications
Tipo di adesivo | Removable |
---|---|
Product Type | Color Coded Multi-Purpose Labeling Tape |
Lunghezza (sistema metrico) | 55 m |
Product Code | Brand | Colore | Dimensions (LxW) | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Colore | Dimensions (LxW) | Price | Quantity & Availability | ||||
11879080
|
Shamrock™
ST-120-26 |
Black | 55 m x 13 mm |
20.35€
55m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11731636
|
Shamrock™
ST-200-6 |
Blue | 55 m x 50 mm |
55.95€
55m |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11827203
|
Shamrock™
ST-340-17 |
Chartreuse | 55 m x 19 mm |
27.50€
55m |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11710095
|
Shamrock™
ST-100-23 |
Brown | 55 m x 25 mm |
35.45€
55m |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11770085
|
Shamrock™
ST-120-23 |
Brown | 55 m x 13 mm |
20.35€
55m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11852592
|
Shamrock™
ST-100-10 |
Copper | 55 m x 25 mm |
35.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11700095
|
Shamrock™
ST-340-23 |
Dark Brown | 55 m x 19 mm |
27.50€
55m |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11771616
|
Shamrock™
ST-110-29 |
Green, Fluorescent | 55 m x 38 mm |
48.15€
55m |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11772255
|
Shamrock™
ST-200-27 |
Red, Fluorescent | 55 m x 50 mm |
55.95€
55m |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11790085
|
Shamrock™
ST-340-14 |
Grigio | 55 m x 19 mm |
27.50€
55m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11831573
|
Shamrock™
ST-200-13 |
Lavender | 55 m x 50 mm |
55.95€
55m |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11701636
|
Shamrock™
ST-200-3 |
Green | 55 m x 50 mm |
55.95€
55m |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11730454
|
Shamrock™
ST-100-5 |
Arancione | 55 m x 25 mm |
35.45€
55m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11720085
|
Shamrock™
ST-120-14 |
Gray | 55 m x 13 mm |
20.35€
55m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11897193
|
Shamrock™
ST-340-13 |
Lavender | 55 m x 19 mm |
27.50€
55m |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11721636
|
Shamrock™
ST-200-5 |
Orange | 55 m x 50 mm |
55.95€
55m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11740414
|
Shamrock™
ST-120-7 |
Pink | 55 m x 13 mm |
20.35€
55m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11750454
|
Shamrock™
ST-100-7 |
Pink | 55 m x 25 mm |
35.45€
55m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11781616
|
Shamrock™
ST-110-4 |
Red | 55 m x 38 mm |
21.81€
12m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16377205
|
Shamrock™
ST-110-4 |
Red | 55 m x 38 mm |
48.15€
55m |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11795753
|
Shamrock™
ST-120-4 |
Rosso | 55 m x 24 mm |
20.35€
55m |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11711636
|
Shamrock™
ST-200-4 |
Red | 55 m x 50 mm |
55.95€
55m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11710085
|
Shamrock™
ST-120-12 |
Violet | 55 m x 13 mm |
20.35€
55m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11857153
|
Shamrock™
ST-100-12 |
Violet | 55 m x 25 mm |
35.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11862592
|
Shamrock™
ST-200-11 |
Rose | 55 m x 50 mm |
55.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11770434
|
Shamrock™
ST-100-1 |
Bianco | 55 m x 25 mm |
35.45€
55m |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11751616
|
Shamrock™
ST-110-1 |
White | 55 m x 38 mm |
48.15€
55m |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11791626
|
Shamrock™
ST-200-2 |
Yellow | 55 m x 50 mm |
55.95€
55m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11781626
|
Shamrock™
ST-200-1 |
White | 55 m x 50 mm |
55.95€
55m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Description
- Resistant to water, oil and acid
- Temperature range of -20 to +121°C
- For autoclave, freezer, refrigerator and oven
- Universal marking with ballpoint pen, paper pencil and felt marker
Specifications
Removable | |
Color Coded Multi-Purpose Labeling Tape | |
55 m |