Learn More
VITLAB™ Bottiglie per liquido di lavaggio con imboccatura stretta in LDPE colorato
Queste bottiglie per liquido di lavaggio forniscono diversi liquidi in quantitativi piccoli e precisi. Le bottiglie per liquido di lavaggio colorate VITLAB™ con imboccatura stretta in LDPE sono caratterizzate da un getto a spruzzo preciso e un flusso di ritorno medio ottimizzato grazie alla punta del tubo di erogazione finemente lavorata e integrale.
26.40€ - 32.10€
Specifica
Tipo di chiusura Tappo a vite
Product Type Spruzzette
Materiale LDPE
Closure Included
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
11322260
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
VITLAB™
132605
250 mL Green
26.40€
pezzi 5
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11308613
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
VITLAB™
132608
250 ml Blue
26.40€
pezzi 5
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11398603
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
VITLAB™
132606
250 ml Giallo
26.40€
pezzi 5
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11388603
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
VITLAB™
132603
250 mL Red
26.40€
pezzi 5
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10769411
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
VITLAB™
132708
500 ml Blu
32.10€
pezzi 5
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11338613
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
VITLAB™
132706
500 mL Yellow
32.10€
pezzi 5
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11318613
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
VITLAB™
132703
500 ml Rosso
32.10€
pezzi 5
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10030901
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
VITLAB™
132705
500 ml Verde
32.10€
pezzi 5
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Il tappo VENT-CAP (in attesa di brevetto) impedisce praticamente le perdite, il gocciolamento o la fuoriuscita di liquido dal tubo di erogazione, che si potrebbero verificare a causa delle variazioni di temperatura all'interno del laboratorio
  • Flaconi a imboccatura stretta, in LDPE
  • Disponibili in quattro colori differenti per facilitare l'identificazione
  • Tappo a vite e tubo di erogazione in PP
Specifica
Specifica
Tappo a vite
Spruzzette
LDPE